Cloruro de 2,3,4-trifluorobencenosulfonilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3,4-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC7281-25G PC7281-5G PC7281-10G
APOSPC7281-25GEA 59.6 EUR
APOSPC7281-25G APOSPC7281-5G APOSPC7281-10G
Cloruro de 2,3,4-trifluorobencenosulfonilo 97%
Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₂ClF₃O₂S
MW: 230,59 g/mol
Pto. Ebullición: 234…246 °C
Densidad: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00102573
Núm. CAS: 175278-08-7
UN: 3265
ADR: 8,II