Ácido 2,3,4-trifluorobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7281L-100G PC7281L-250G PC7281L-500G
APOSPC7281L-100GEA 56.7 EUR
APOSPC7281L-100G APOSPC7281L-250G APOSPC7281L-500G
Ácido 2,3,4-trifluorobenzoico
Ácido 2,3,4-trifluorobenzoico
Formula: C₇H₃F₃O₂
Pto. de fusión: 140…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061232
Núm. CAS: 61079-72-9