Ácido 2,3,6-trifluorobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7281N-100G PC7281N-25G PC7281N-5G
APOSPC7281N-100GEA 302 EUR
APOSPC7281N-100G APOSPC7281N-25G APOSPC7281N-5G
Ácido 2,3,6-trifluorobenzoico 98%
Ácido 2,3,6-trifluorobenzoico
Formula: C₇H₃F₃O₂
MW: 176.09 g/mol
Pto. Ebullición: 237
Pto. de fusión: 130…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002409
Núm. CAS: 2358-29-4