Ácido 2,4,5-trifluorobenzoico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7281Z-100G PC7281Z-250G PC7281Z-25G
APOSPC7281Z-100GEA 50.9 EUR
APOSPC7281Z-100G APOSPC7281Z-250G APOSPC7281Z-25G
Ácido 2,4,5-trifluorobenzoico 99%
Ácido 2,4,5-trifluorobenzoico
Formula: C₇H₃F₃O₂
MW: 176,09 g/mol
Pto. de fusión: 98…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013306
Núm. CAS: 446-17-3