Ácido 2,4,6-trifluorobenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC7282-25G
PC7282-100G
PC7282-250G
PC7282-500G
APOSPC7282-25GEA
59.6
EUR
APOSPC7282-25G
APOSPC7282-100G
APOSPC7282-250G
APOSPC7282-500G
Ácido 2,4,6-trifluorobenzoico 97%
Ácido 2,4,6-trifluorobenzoico
Formula:
C₇H₃F₃O₂ MW: 176.09 g/mol Pto. Ebullición: 237 Pto. de fusión: 143…145 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042398 Núm. CAS: 28314-80-9 |