Ácido 3,4,5-trifluorobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7283-25G PC7283-100G PC7283-500G
APOSPC7283-25GEA 29 EUR
APOSPC7283-25G APOSPC7283-100G APOSPC7283-500G
Ácido 3,4,5-trifluorobenzoico 98%
Ácido 3,4,5-trifluorobenzoico
Formula: C₇H₃F₃O₂
MW: 176,09 g/mol
Pto. de fusión: 97…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074962
Núm. CAS: 121602-93-5