2,3,4-Trifluorobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7283D-100G PC7283D-25G PC7283D-5G
APOSPC7283D-100GEA 68.3 EUR
APOSPC7283D-100G APOSPC7283D-25G APOSPC7283D-5G
2,3,4-Trifluorobenzonitrilo 98%
2,3,4-Trifluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₂F₃N
Pto. Ebullición: 116…118 °C/100mmHg
Densidad: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013288
Núm. CAS: 143879-80-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III