2,3,6-Trifluorobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7283F-25G PC7283F-5G PC7283F-1G
APOSPC7283F-25GEA 329 EUR
APOSPC7283F-25G APOSPC7283F-5G APOSPC7283F-1G
2,3,6-Trifluorobenzonitrilo 98%
2,3,6-Trifluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₂F₃N
MW: 157.09 g/mol
Pto. Ebullición: 179 °C
Densidad: 1.359 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012287
Núm. CAS: 136514-17-5
UN: 3276
ADR: 6.1 III