2,4,5-Trifluorobenzonitrilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7283M-100G PC7283M-25G PC7283M-5G PC7283M-500G
APOSPC7283M-100GEA 183 EUR
APOSPC7283M-100G APOSPC7283M-25G APOSPC7283M-5G APOSPC7283M-500G
2,4,5-Trifluorobenzonitrilo 99%
2,4,5-Trifluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₂F₃N
MW: 157,09 g/mol
Pto. Ebullición: 168…170 °C
Densidad: 1,373 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013289
Núm. CAS: 98349-22-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III