2,4,6-Trifluorobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7283R-100G PC7283R-25G PC7283R-5G
APOSPC7283R-100GEA 155 EUR
APOSPC7283R-100G APOSPC7283R-25G APOSPC7283R-5G
2,4,6-Trifluorobenzonitrilo 98%
2,4,6-Trifluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₂F₃N
Pto. Ebullición: 179 °C
Pto. de fusión: 55…63 °C
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042399
Núm. CAS: 96606-37-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III