3,4,5-Trifluorobenzonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7283T-25G PC7283T-100G
APOSPC7283T-25GEA 24.8 EUR
APOSPC7283T-25G APOSPC7283T-100G
3,4,5-Trifluorobenzonitrilo 97%
3,4,5-Trifluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₂F₃N
MW: 157,09 g/mol
Pto. Ebullición: 72…73 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 45…47 °C
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074948
Núm. CAS: 134227-45-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III