2-Cloro-3,6-difluorobenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7284-5G PC7284-25G PC7284-100G
APOSPC7284-5GEA 29 EUR
APOSPC7284-5G APOSPC7284-25G APOSPC7284-100G
2-Cloro-3,6-difluorobenzaldehído
2-Cloro-3,6-difluorobenzaldehído
Formula: C₇H₃ClF₂O
Pto. de fusión: 46…50 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631443
Núm. CAS: 261762-39-4