α-α-α-3,4,5-Hexafluorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7284T-25G PC7284T-5G PC7284T-10G
APOSPC7284T-25GEA 375 EUR
APOSPC7284T-25G APOSPC7284T-5G APOSPC7284T-10G
α-α-α-3,4,5-Hexafluorotolueno 97%
α-α-α-3,4,5-Hexafluorotolueno
Formula: C₇H₂F₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153280
Núm. CAS: 80172-04-9