Cloruro de 2,3,4-trifluorobenzoilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7285-100G PC7285-25G PC7285-5G
APOSPC7285-100GEA 429 EUR
APOSPC7285-100G APOSPC7285-25G APOSPC7285-5G
Cloruro de 2,3,4-trifluorobenzoilo 98%
Cloruro de 2,3,4-trifluorobenzoilo
Formula: C₇H₂ClF₃O
Pto. Ebullición: 143…144 °C/130mmHg
Densidad: 1,522 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075078
Núm. CAS: 157373-08-5
UN: 3265
ADR: 8,II