Cloruro de 2,3,6-trifluorobenzoilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7285C-25G PC7285C-50G PC7285C-5G
APOSPC7285C-25GEA 0 EUR
APOSPC7285C-25G APOSPC7285C-50G APOSPC7285C-5G
Cloruro de 2,3,6-trifluorobenzoilo 98%
Cloruro de 2,3,6-trifluorobenzoilo
Formula: C₇H₂ClF₃O
Pto. Ebullición: 180…182 °C
Densidad: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061203
Núm. CAS: 189807-20-3
UN: 3265
ADR: 8,II