Cloruro de 2,4,5-trifluorobenzoilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7285G-100G PC7285G-25G PC7285G-5G
APOSPC7285G-100GEA 186 EUR
APOSPC7285G-100G APOSPC7285G-25G APOSPC7285G-5G
Cloruro de 2,4,5-trifluorobenzoilo 99%
Cloruro de 2,4,5-trifluorobenzoilo
Formula: C₇H₂ClF₃O
Pto. Ebullición: 85 °C/17mmHg
Densidad: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061204
Núm. CAS: 88419-56-1
UN: 3265
ADR: 8,II