Cloruro de 2,4,6-trifluorobenzoilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,4,6-trifluorobenzoylchloride
PC7285H-5G PC7285H-25G PC7285H-100G
APOSPC7285H-5GEA 21.9 EUR
APOSPC7285H-5G APOSPC7285H-25G APOSPC7285H-100G
Cloruro de 2,4,6-trifluorobenzoilo 98%
Cloruro de 2,4,6-trifluorobenzoilo
Formula: C₇H₂ClF₃O
Pto. Ebullición: 167…168 °C
Densidad: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070810
Núm. CAS: 79538-29-7
UN: 3265
ADR: 8,II