Alcohol 2,3,4-trifluorobencílico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7285L-25G PC7285L-5G
APOSPC7285L-25GEA 115 EUR
APOSPC7285L-25G APOSPC7285L-5G
Alcohol 2,3,4-trifluorobencílico 97%
Alcohol 2,3,4-trifluorobencílico
Formula: C₇H₅F₃O
Pto. de fusión: 29,6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083551
Núm. CAS: 144284-24-2