Alcohol 2,3,6-trifluorobencílico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7285LB-5G PC7285LB-100G PC7285LB-25G
APOSPC7285LB-5GEA 29 EUR
APOSPC7285LB-5G APOSPC7285LB-100G APOSPC7285LB-25G
Alcohol 2,3,6-trifluorobencílico 97%
Alcohol 2,3,6-trifluorobencílico
Formula: C₇H₅F₃O
MW: 162.11 g/mol
Pto. de fusión: 43…44 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061205
Núm. CAS: 114152-19-1