Alcohol 2,4,5-trifluorobencílico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7285LD-25G PC7285LD-5G
APOSPC7285LD-25GEA 72.5 EUR
APOSPC7285LD-25G APOSPC7285LD-5G
Alcohol 2,4,5-trifluorobencílico 97%
Alcohol 2,4,5-trifluorobencílico
Formula: C₇H₅F₃O
Pto. Ebullición: 201…204 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061206
Núm. CAS: 144284-25-3