Alcohol 3,4,5-trifluorobencílico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7285LH-1G PC7285LH-5G
APOSPC7285LH-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7285LH-1G APOSPC7285LH-5G
Alcohol 3,4,5-trifluorobencílico 97%
Alcohol 3,4,5-trifluorobencílico
Formula: C₇H₅F₃O
Pto. Ebullición: 203…204 °C
Densidad: 1,385 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083527
Núm. CAS: 220227-37-2