α-Bromo-2,3,4-trifluorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC7285N-1G
PC7285N-5G
PC7285N-25G
APOSPC7285N-1GEA
21.9
EUR
APOSPC7285N-1G
APOSPC7285N-5G
APOSPC7285N-25G
α-Bromo-2,3,4-trifluorotolueno 97%
α-Bromo-2,3,4-trifluorotolueno
Formula:
C₇H₄BrF₃ Densidad: 1,71 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 90 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061233 Núm. CAS: 157911-55-2 UN: 3265 ADR: 8,III |