α-Bromo-2,4,5-trifluorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7285S-100G PC7285S-25G PC7285S-500G PC7285S-1KG
APOSPC7285S-100GEA 203 EUR
APOSPC7285S-100G APOSPC7285S-25G APOSPC7285S-500G APOSPC7285S-1KG
α-Bromo-2,4,5-trifluorotolueno 97%
α-Bromo-2,4,5-trifluorotolueno
Formula: C₇H₄BrF₃
Densidad: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 90,6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061209
Núm. CAS: 157911-56-3
UN: 3265
ADR: 8,II