α-Bromo-2,4,6-trifluorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromometil)-2,4,6-trifluorobenceno
PC7285T-10G PC7285T-1G PC7285T-5G PC7285T-250MG
APOSPC7285T-10GEA 277 EUR
APOSPC7285T-10G APOSPC7285T-1G APOSPC7285T-5G APOSPC7285T-250MG
α-Bromo-2,4,6-trifluorotolueno 97%
α-Bromo-2,4,6-trifluorotolueno
Formula: C₇H₄BrF₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061210
Núm. CAS: 151411-98-2
UN: 3265
ADR: 8,III