α-Bromo-3,4,5-trifluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7285V-25G PC7285V-5G PC7285V-100G
APOSPC7285V-25GEA 95.7 EUR
APOSPC7285V-25G APOSPC7285V-5G APOSPC7285V-100G
α-Bromo-3,4,5-trifluorotolueno 98%
α-Bromo-3,4,5-trifluorotolueno
Formula: C₇H₄BrF₃
Pto. Ebullición: 44…46 °C/1mmHg
Densidad: 1,689 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 65,6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083528
Núm. CAS: 220141-72-0
UN: 3265
ADR: 8,II