1-Bromo-4,4,4-trifluorobutano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7288-25G PC7288-5G
APOSPC7288-25GEA 364 EUR
APOSPC7288-25G APOSPC7288-5G
1-Bromo-4,4,4-trifluorobutano 98%
1-Bromo-4,4,4-trifluorobutano
Formula: C₄H₆BrF₃
MW: 190,99 g/mol
Pto. Ebullición: 103…105 °C
Densidad: 1,555 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066335
Núm. CAS: 406-81-5