4,4,4-Trifluorobutan-1-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7289-25G PC7289-5G PC7289-1G
APOSPC7289-25GEA 290 EUR
APOSPC7289-25G APOSPC7289-5G APOSPC7289-1G
4,4,4-Trifluorobutan-1-ol 97%
4,4,4-Trifluorobutan-1-ol
Formula: C₄H₇F₃O
Pto. Ebullición: 122…125 °C
Densidad: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041483
Núm. CAS: 461-18-7
UN: 1987
ADR: 3,III