1,1,1-Trifluoro-2-butanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7289T-100G PC7289T-25G
APOSPC7289T-100GEA 496 EUR
APOSPC7289T-100G APOSPC7289T-25G
1,1,1-Trifluoro-2-butanone 95%
1,1,1-Trifluoro-2-butanone
Formula: C₄H₅F₃O
Pto. Ebullición: 44…45 °C
Densidad: 0,929 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190641
Núm. CAS: 381-88-4
UN: 1224
ADR: 3,II