4,4,4-Trifluoro-2-butanone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7290-1G PC7290-5G
APOSPC7290-1GEA 66.7 EUR
APOSPC7290-1G APOSPC7290-5G
4,4,4-Trifluoro-2-butanone 97%
4,4,4-Trifluoro-2-butanone
Formula: C₄H₅F₃O
MW: 126,08 g/mol
Pto. Ebullición: 95…96 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077601
Núm. CAS: 2366-70-3
UN: 1224
ADR: 3,III