1,1,1-Trifluoro-2-butene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7291F-5G PC7291F-25G
APOSPC7291F-5GEA 369 EUR
APOSPC7291F-5G APOSPC7291F-25G
1,1,1-Trifluoro-2-butene 97%
1,1,1-Trifluoro-2-butene
Formula: C₄H₅F₃
Pto. Ebullición: 17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082625
Núm. CAS: 406-39-3
UN: 3161
ADR: 2.1,