4,4,4-Trifluorobut-2-en-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4,4,4-Trifluorocrotyl alcohol
PC7291L-5G
APOSPC7291L-5GEA 168 EUR
APOSPC7291L-5G
4,4,4-Trifluorobut-2-en-1-ol 95%
4,4,4-Trifluorobut-2-en-1-ol
Formula: C₄H₅F₃O
MW: 126,08 g/mol
Pto. Ebullición: 118,5 °C/630mmHg
Pto. de inflamación: 37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077603
Núm. CAS: 674-53-3
EINECS: 614-064-8
UN: 1987
ADR: 3,III