4,4,4-Trifluorobutyric acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7292-1G PC7292-25G PC7292-5G
APOSPC7292-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7292-1G APOSPC7292-25G APOSPC7292-5G
4,4,4-Trifluorobutyric acid 98%
4,4,4-Trifluorobutyric acid
Formula: C₄H₅F₃O₂
MW: 142,08 g/mol
Pto. Ebullición: 166…167 °C
Pto. de fusión: 25…32 °C
Pto. de inflamación: 96,1 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077604
Núm. CAS: 406-93-9
UN: 3261
ADR: 8,II