4,4,4-Trifluorocrotonamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7293L-5G PC7293L-1G
APOSPC7293L-5GEA 161 EUR
APOSPC7293L-5G APOSPC7293L-1G
4,4,4-Trifluorocrotonamide 95%
4,4,4-Trifluorocrotonamide
Formula: C₄H₄F₃NO
Pto. de fusión: 147…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190644
Núm. CAS: 590-76-1