4,4,4-Trifluorocrotononitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7293N-25G PC7293N-5G
APOSPC7293N-25GEA 717 EUR
APOSPC7293N-25G APOSPC7293N-5G
4,4,4-Trifluorocrotononitrile 97%
4,4,4-Trifluorocrotononitrile
Formula: CF₃CH=CHCN
Pto. Ebullición: 84…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190645
Núm. CAS: 406-86-0
UN: 3276
ADR: 6.1,II