3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7295-25G PC7295-5G
APOSPC7295-25GEA 31.9 EUR
APOSPC7295-25G APOSPC7295-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
Pto. de fusión: 133…135 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412186
Núm. CAS: 328-67-6