1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
PC7296-25G PC7296-5G PC7296-1G PC7296-100G
APOSPC7296-25GEA 203 EUR
APOSPC7296-25G APOSPC7296-5G APOSPC7296-1G APOSPC7296-100G
1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane 98%
1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane
Formula: C₃H₃F₃O
MW: 112,05 g/mol
Pto. Ebullición: 39,1…39.3 °C/748mmHg
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –25 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041506
Núm. CAS: 359-41-1
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II