5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-2-methoxypyrimidin-4(3H)-one
PC7302-1G PC7302-5G PC7302-25G
APOSPC7302-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7302-1G APOSPC7302-5G APOSPC7302-25G
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone 98%
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone
Formula: C₅H₅FN₂O₂
MW: 144,11 g/mol
Pto. de fusión: 204…208 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03265437
Núm. CAS: 1480-96-2