Cloruro de 2,2,2-trifluoroetanosulfonilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cloruro de (2,2,2-trifluoroetil)sulfonilo
PC7304-1G
PC7304-10G
PC7304-5G
APOSPC7304-1GEA
75.4
EUR
APOSPC7304-1G
APOSPC7304-10G
APOSPC7304-5G
Cloruro de 2,2,2-trifluoroetanosulfonilo 97%
Cloruro de 2,2,2-trifluoroetanosulfonilo
Formula:
C₂H₂ClF₃O₂S Pto. Ebullición: 140…141 °C Densidad: 1,651 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 72 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00007458 Núm. CAS: 1648-99-3 EINECS: 216-713-7 UN: 3265 ADR: 8,II |