2-Desoxi-2-fluoro-D-glucosa
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose, 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucopyranose, FDG
PC7306-100MG PC7306-25MG
APOSPC7306-100MGEA 488 EUR
APOSPC7306-100MG APOSPC7306-25MG
2-Desoxi-2-fluoro-D-glucosa
2-Desoxi-2-fluoro-D-glucosa
A substrate of hexokinase isozymes.
Formula: C₆H₁₁FO₅
Pto. de fusión: 170…176 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00077527
Núm. CAS: 29702-43-0