Acrilato de 2,2,2-trifluoroetilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7316-100G PC7316-25G
APOSPC7316-100GEA 65.4 EUR
APOSPC7316-100G APOSPC7316-25G
Acrilato de 2,2,2-trifluoroetilo 99%
Acrilato de 2,2,2-trifluoroetilo
Formula: C₅H₅F₃O₂
Pto. Ebullición: 46 °C/125mmHg
Densidad: 1,216 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000444
Núm. CAS: 407-47-6
UN: 1993
ADR: 3,II