4,4-Difluorocyclohexylamine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4-Difluorocyclohexanamine hydrochloride
PC7317-5G
PC7317-1G
PC7317-250MG
PC7317-25G
APOSPC7317-5GEA
134
EUR
APOSPC7317-5G
APOSPC7317-1G
APOSPC7317-250MG
APOSPC7317-25G
4,4-Difluorocyclohexylamine hydrochloride 98%
4,4-Difluorocyclohexylamine hydrochloride
Formula:
C₆H₁₂ClF₂N Pto. de fusión: 106…107 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06246881 Núm. CAS: 675112-70-6 |