2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7319-1G PC7319-5G PC7319-25G PC7319-100G
APOSPC7319-1GEA 58.2 EUR
APOSPC7319-1G APOSPC7319-5G APOSPC7319-25G APOSPC7319-100G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₄F₆O
Pto. Ebullición: 137 °C
Densidad: 1,468 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 69 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00674087
Núm. CAS: 395-64-2