2,2,2-Trifluoroetilamina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoroethylamine
PC7320-100G PC7320-25G PC7320-5G
APOSPC7320-100GEA 0 EUR
APOSPC7320-100G APOSPC7320-25G APOSPC7320-5G
2,2,2-Trifluoroetilamina 99%
2,2,2-Trifluoroetilamina
Formula: C₂H₄F₃N
MW: 99.06 g/mol
Pto. Ebullición: 36…38 °C
Densidad: 1.259 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –16 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008132
Núm. CAS: 753-90-2
EINECS: 212-041-3
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8 II