2,5-Bis(trifluormetil)benzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7321-1G PC7321-25G PC7321-5G
APOSPC7321-1GEA 52.2 EUR
APOSPC7321-1G APOSPC7321-25G APOSPC7321-5G
2,5-Bis(trifluormetil)benzonitrilo
2,5-Bis(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₉H₃F₆N
Pto. Ebullición: 194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094423
Núm. CAS: 51012-27-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III