4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)ethanone
PC7322-10G PC7322-1G PC7322-5G
APOSPC7322-10GEA 134 EUR
APOSPC7322-10G APOSPC7322-1G APOSPC7322-5G
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Pto. de fusión: 51…53 °C
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272135
Núm. CAS: 64287-19-0