2-Fluoro-6-methoxybenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7323-1G PC7323-5G
APOSPC7323-1GEA 154 EUR
APOSPC7323-1G APOSPC7323-5G
2-Fluoro-6-methoxybenzamide
2-Fluoro-6-methoxybenzamide
Formula: C₈H₈FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00277474
Núm. CAS: 529512-81-0