2,2,2-Trifluoroetilamina clorhidrato 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoroethanamine hydrochloride, 2,2,2-Trifluoroethylamine hydrochloride
PC7330-100G PC7330-25G PC7330-5G
APOSPC7330-100GEA 43.5 EUR
APOSPC7330-100G APOSPC7330-25G APOSPC7330-5G
2,2,2-Trifluoroetilamina clorhidrato 98%
2,2,2-Trifluoroetilamina clorhidrato
Formula: C₂H₅ClF₃N
Pto. de fusión: 220…222 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012875
Núm. CAS: 373-88-6