4-Fluoro-2-nitrobenzonitrilo

Proveedor: Apollo Scientific

PC7339-1G PC7339-250MG
APOSPC7339-1GEA 154 EUR
APOSPC7339-1G APOSPC7339-250MG
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrilo
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrilo
Formula: C₇H₃FN₂O₂
Pto. de fusión: 69…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00277447
Núm. CAS: 80517-21-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR