4-Cloro-8-fluoroquinolina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7341-1G PC7341-5G
APOSPC7341-1GEA 40.6 EUR
APOSPC7341-1G APOSPC7341-5G
4-Cloro-8-fluoroquinolina
4-Cloro-8-fluoroquinolina
Formula: C₉H₅ClFN
MW: 181.60 g/mol
Pto. de fusión: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00278785
Núm. CAS: 63010-72-0