4-Cloro-8-fluoro-2-(trifluorometil)quinolina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7343-1G PC7343-5G PC7343-10G
APOSPC7343-1GEA 26.1 EUR
APOSPC7343-1G APOSPC7343-5G APOSPC7343-10G
4-Cloro-8-fluoro-2-(trifluorometil)quinolina
4-Cloro-8-fluoro-2-(trifluorometil)quinolina
Formula: C₁₀H₄ClF₄N
MW: 249.5921 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01570536
Núm. CAS: 401567-85-9